Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de polietileno
Features tapered conical-shaped bottom to ensure sealing action.
Marca: Kartell™ 0124300
.50 EUR hasta el 2022-08-01
Use el código promocional "17976" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00360kg
Descripción
- Fabricado en polietileno para un sellado firme y seguro
- Tamaños de relieve elevado fáciles de leer
- Codificado por colores:
Especificaciones
Marrón | |
Polietileno | |
Parte superior pentagonal | |
DIN 12242 |
12,2mm | |
Tapón | |
NS 14/23 | |
Fondo cónico |