Learn More
Bryson Packaging™ Bolsas de polieteno
Bolsas resellables con etiqueta de escritura
Marca: Bryson Packaging™ BAJ-360-110V
Detalles adicionales : Peso : 0.85500kg
Descripción
Bolsas resellables de polietileno, transparentes o con tres líneas de escritura para el etiquetado. Ideales para el almacenamiento de material de oficina y envío de muestras, etc.Especificaciones
Bolsa | |
Transparente | |
Polietileno | |
100/paq. | |
190 mm |
Resellable | |
Almacenamiento de material de oficina | |
100 | |
75 mm |