Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora XC Plus de poliéster
Blank, printable polyester labels for the ID Pro™ Plus, LS 2000™, and BradyMarker printers.
Marca: Brady™ 032466
Detalles adicionales : Peso : 0.09588kg
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA | |
Acrílico | |
Mate | |
Matriz de puntos | |
Identificación de placas de circuitos y componentes, identificación general e industrial | |
1 | |
250 Labels/Roll | |
-94°F to +293°F | |
0.0036 in. | |
31.75 x 38.1 mm | |
31.75 mm | |
38,1 mm |
Etiquetas de impresora ID Pro Plus, LS2000 y BradyMarker XC Plus | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta de impresora | |
LS 2000, BMXC, ID Pro | |
-70°C | |
250/Paq. | |
De -70 °C a +145 °C | |
0,022 mm | |
1.25 in. | |
1.5 in. |