Learn More
Toallita de poliéster
Código de producto. 11725289 Tienda Texwipe Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
230 x 230 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. 11725289
Marca: Texwipe 3367700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Toallita de poliéster; longitud: 230 mm; blanco; cantidad del envase: paquete de 150; anchura: 230mm
Especificaciones
Tipo de producto Escobilla de limpieza
Longitud (métrico) 230 mm
Anchura (métrico) 230 mm
Material Poliéster
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 230 x 230 mm
Cantidad de embalaje 150/paq.