Learn More
Heathrow Scientific™ Etiqueta de poliéster
Asegúrese de que las etiquetas de microtubos permanecen fijas durante cualquier procedimiento de laboratorio. Las etiquetas de tubos Heathrow Scientific™ Tough Tags™ no se desprenden ni desplazan, incluso bajo la exposición a temperaturas extremas, agentes cáusticos o centrifugación.
Marca: Heathrow Scientific™ HEATTSY-1000
Detalles adicionales : Peso : 0.07020kg
Descripción
Superiores a las cintas y etiquetas convencionales para su uso en laboratorios clínicos y de investigación- Construidas con poliolefina fina y químicamente inerte con adhesivo acrílico fuerte
- Las etiquetas envolventes se adhieren a la mayoría de microtubos de plástico, vidrio y metal además de a otros objetos de estos materiales
- Las etiquetas no se desprenden ni desplazan, por lo que se pueden deslizar con facilidad en rotores de centrífuga sin unión ni captura ’
- Gran variedad de colores para facilitar la identificación de las muestras y del investigador
- Etiquetas precortadas y desprendibles en prácticos rollos de dispensación u hojas de impresora antiatascos
- Tamaño perfecto para tubos de microcentrífuga
- Las etiquetas Tough Tags de 24 × 13 mm son ideales para microtubos de 0,5 ml
- Las etiquetas Tough Tags de 33 × 13 mm son ideales para tubos de 1,5/2,0 ml
- Calor: esterilización en autoclave con vapor, agua hirviendo
- Frío: temperaturas del congelador a –80 °C
- Disolventes orgánicos y agentes cáusticos
- Centrifugación
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Amarillo | |
Roll | |
Rollo de etiquetas | |
Tubos de microcentrífugas y otros recipientes en la investigación y en laboratorios clínicos | |
De un solo uso | |
1000/Paq. | |
24 x 13 mm | |
24 mm | |
13 mm |
Acrílico | |
Blank | |
Poliolefina | |
Non-sterile | |
Tubos de 0,5 mL | |
-80 °C | |
Rectángulo | |
0.9 in. | |
0.5 in. |