Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Printable, self-laminating polyester labels for thermal transfer printers.
104.00€ - 225.00€
Especificaciones
Material | Poliéster |
---|---|
Print Technology | Transferencia térmica |
Tipo de producto | Etiqueta imprimible por transferencia térmica |
Etiquetas por fila | 1 |
Forma | Rectángulo |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11890625
|
Brady™
018651 |
25,4 mm |
225.00€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12809848
|
Brady™
217086 |
6,35 mm |
207.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13029302
|
Brady™
030129 |
76,20 mm |
104.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Etiquetas precortadas para impresora
- Etiquetas predimensionadas
Especificaciones
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
Rectángulo |
Transferencia térmica | |
1 |