Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca:  Brady™ 030105
Detalles adicionales : Peso : 0.31750kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11810855
  • 104.00€ / 1 rollo
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
  • Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Especificaciones
Con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartado 815)
Acrílico, Permanente
Satinado
Poliéster
Etiqueta imprimible por transferencia térmica
Identificación de placa de circuitos y componentes
20,32 mm
1000/Paq.
19 x 6,35 mm (An x Al)
0,019 mm
0,25 x 1 pulg.
85,09 mm
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica
Blanco
Compatible con IP™
Transferencia térmica
No estéril
BBP11, BP1244, BP1344, BP2461, BP3481, BP6441, MVP200, MVP300, 300XPlusII, 360XPlusII, 600XPlusII, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, IP300, IP600
4
Rectángulo
De -70 °C a +110 °C
8,89 mm
19 mm
6,35 mm