Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 217065
Detalles adicionales : Peso : 0.11880kg
Description
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Specifications
2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
BMP™51, BMP™53 | |
3 | |
Redondo | |
De -196 °C a +110 °C | |
12,53 mm |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Autolaminado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
12,53 mm | |
3000/Paq. | |
9,53 mm (Diám.) | |
0,012 mm | |
9,53 mm |