Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster
Las etiquetas imprimibles por transferencia térmica de poliéster están fabricadas con poliéster permanente (B-423), que es ideal para la identificación de componentes y PCB electrónicos, etiquetas de códigos de barras, placas de clasificación e identificación de paneles solares.
Marca: Brady™ 217091
Detalles adicionales : Peso : 0.32870kg
Descripción
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente es imprimible por transferencia térmica
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Cumple los requisitos de un material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815
- Temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 °F)
Especificaciones
Conforme a RoHS 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE, con reconocimiento UL, con aprobación CSA | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio | |
1 | |
Rectángulo | |
De -75 °C a +145 °C | |
11,35 mm | |
54,26 mm |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Poliéster | |
Etiqueta imprimible por transferencia térmica | |
BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320 | |
2000/Paq. | |
48,26 × 6,35 mm (An × Al) | |
0,022 mm | |
48,26 mm | |
48,26 mm |