Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster autolaminado
B33 Series Self-laminating Polyester Labels for BBP33, i3300, and i5300 Printers.
Marca: Brady™ 143044
Detalles adicionales : Peso : 0.00050kg
Descripción
- Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33
- Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
- 2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
Especificaciones
2005/618/CE MCV corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos | |
1 | |
1000 Labels/Box | |
Rectangle | |
-321°F to +230°F | |
0.0019 in. | |
41.28 mm | |
1.5 in. | |
3.5 in. | |
1 in. |
Etiquetas de poliéster autoliminado para la impresora BBP33 | |
Blanca, Transparente | |
Poliéster | |
Etiqueta autoluminada | |
BBP™33 | |
-196°C | |
2500/Paq. | |
LabelMark, MarkWare | |
De -196 °C a +110 °C | |
0,012 mm | |
88,90 x 38,10 mm | |
38.1 mm | |
38,1 mm | |
38,10 mm |