Learn More
Fisherbrand™ Paños de poliéster de borde sellado para salas limpias
Código de producto. p-8772032 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. unitSize
16318317 paquete de 150
16308317 paquete de 150
2 options
Código de producto. 16318317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallitas de poliéster de borde sellado para salas limpias son absorbentes y extremadamente limpias y están diseñadas para entornos ultracríticos. Tienen bordes cortados por láser y sellados térmicamente, y están fabricadas con poliéster 100% sin procesar de doble tejido.
Las toallitas de poliéster con borde sellado para salas limpias son toallitas ultralimpias ideales para salas limpias críticas (ISO clase 3 a 4 y superior). Están fabricadas con 100 % poliéster de doble tejido con bordes cortados por láser y sellados térmicamente. Estas toallitas de poliéster tienen un doble envase, están envasadas en salas limpias y fabricadas en un entorno de sala limpia. Las toallitas se fabrican y procesan para satisfacer las demandas de los entornos más críticos. Fabricadas con sustratos de máxima calidad y sin pelusas: libres de agentes de unión, adhesivos o aditivos químicos.
Compatibilidad con salas limpias
  • Salas limpias de ISO clase 3-8 (clase 1 a 100 000)
Características
  • Fabricadas en funcionamiento continuo con 100 % de poliéster, lo que proporciona un producto fuerte, absorbente y resistente a la abrasión
  • El proceso de producción garantiza una generación extremadamente baja de partículas y extraíbles químicos
  • Compatible con prácticamente cualquier disolvente o solución para la limpieza y enjuagado
  • Empaquetados en bolsas dobles y al vacío en salas limpias
  • Proporciona trazabilidad de lote a lote
Especificaciones
Tipo de producto Toallitas para salas blancas
Longitud (imperial) 9 in
Longitud (métrico) 22,86 cm
Anchura (imperial) 9 in
Anchura (métrico) 22,86 cm
Material Poliéster
Absorbencia 310 ml/m2
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 140 gsm
Certificaciones/conformidad Salas limpias ISO Clase 3-8, Clase 1-10, Cumple con los requisitos de limpieza USP 797 y USP 800
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Laboratorio y sala blanca
Cantidad de embalaje 150 toallitas/bolsa, 10 bolsas/caja