Learn More
Masterflex™ Colectores de policarbonato
Regule el flujo sin fugas con estos colectores con conectores Luer Lock. Los colectores de policarbonato Cole Parmer™ incluyen tubos de poliuretano, asas de HDPE y puertos hembra y conectores Luer Lock.
Marca: Masterflex™ 30600-43
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Adquiera los colectores individualmente o en prácticos paquetes de diez.
- El uso de este producto no se ha aprobado ni diseñado para aplicaciones médicas, clínicas o de otra índole orientadas a pacientes y, por lo tanto, no debe utilizarse en estos ámbitos
Especificaciones
360° | |
Policarbonato | |
10/Paq. |
Conexión Luer | |
5 |