Learn More
Scilabub™ Guantes protectores de fibra de poliamida
These Nomex™ polyamide heat resistant gauntlet gloves are resistant to 260°C (working temperature, dry heat only) with knitted fabric construction for extra comfort.
Marca: Scilabub™ GAU/NS
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Resistentes al calor (temperaturas de trabajo de hasta 260 °C, solo calor seco)
- Baja conductividad térmica
- Libres de asbesto
- Grosor doble
- Tejido de punto para una mayor comodidad
- No se contraen ni se derriten
- No se ven afectados por los lavados
- Aptos para un uso intensivo
- Conforme a la norma EN 388: 1 X 4 X y EN 407: 4 1 3 0 1 X
Especificaciones
Marcado CE | |
Poliamida | |
Guantes protectores | |
No estéril |
Rojo | |
Sin talco | |
Pequeño | |
Calor, productos químicos |