Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
Marca:  Macherey-Nagel™ 815550.1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10368311
  • 27.75€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Especificaciones
Entre 0,10 y 0,3 mm
1 kg
Poliamida CC 6
Poliamida