Learn More
Macherey-Nagel™ Polyamide CC 6
Marca:  Macherey-Nagel™ 815600.1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10328411
  • 400.00€ / 1 Kg
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
Entre 0,10 y 0,3 mm
1 kg
Poliamida CC 6
Poliamida