Learn More
Óxido de polietileno, ∽ P.M. 200 000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene oxide) |
Color | Blanco |
Nombre de nota | Approximate M.W. 200.000 |
Forma física | Gránulos o polvo cristalino |
Punto de fusión | 65.0°C |
Fórmula lineal | (-CH2CH2O-)n |
Índice Merck | 15, 7688 |
Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in many organic solvents |
Cantidad | 1 kg |
Espectro infrarrojo | Auténtico |