Learn More
Polietilenglicol, P.M. medio 6000, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Glass bottle
Tambor de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Poly(ethylene glycol) |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo o escamas |
Fórmula lineal | H(OCH2CH2)nOH |
Índice Merck | 15, 7688 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 550g/L (20°C). Other solubilities: soluble in thf |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 6000 |
Valor hidroxilo | 17 to 20mg KOH/g |
Envase | Tambor de plástico |