Learn More
Uvex™ Polo Shirt 7401-Chili
Catalog Number 17206491
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Grande
XL
XXL
XXXL
XXXXL
5X-Grande
XXXXXXL
Well thought-out functionality, sporty design, exciting color contrasts, unusual material combinations and a cut that fits like a glove. Can be worn in industrial and metal processing settings as well as for leisure.
  • Polo - uvex suxxeed
  • Color: chili
  • Material: 60 % Lyocell (Tencel), 40 % poliéster, 220 g/m2
  • Polo de punto muy funcional y ligero con un diseño atemporal.
  • Ajuste deportivo, solapa de 2 botones, cuello de polo, excelente comodidad, fácil de limpiar
  • La fibra TENCEL™ reduce de forma natural el crecimiento de microorganismos y el desarrollo de olores
  • Oeko Tex Standard 100
  • Tamaños: De XS a 6XL
  • Recargo por tamaño extra: desde la talla desde la talla XXL + 10 %
  • Cuidado: lavable a 60 °C, no usar cloro, no usar lejía, secadora 1 punto, plancha 2 puntos
Tamaño 5X-Grande
Sexo Para hombre
Color Naranja
Tipo de tapón Botones
Desechables No
Grosor 220 g/m²