Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks safely store samples for up to 200 days without liquid nitrogen refill
Marca:  Cole-Parmer™ 4426054
Detalles adicionales : Peso : 53.52390kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16609551
  • 7065.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes Dewar de nitrógeno líquido disponibles en tamaños de 2 l a 115 l
  • La pérdida de evaporación ultrabaja mejora la protección criogénica
  • Hechos de aluminio duradero
  • Las asas dobles mejoran la movilidad
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
21,59 cm
8,5 in
Tiempo de contención estático: 66 días
Aluminio
76,2 cm
30 pulg
76,2 cm
95 l