Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks safely store samples for up to 200 days without liquid nitrogen refill
Marca:  Cole-Parmer™ 4426058
Detalles adicionales : Peso : 29.48350kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16649551
  • 2525.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes Dewar de nitrógeno líquido disponibles en tamaños de 2 l a 115 l
  • La pérdida de evaporación ultrabaja mejora la protección criogénica
  • Hechos de aluminio duradero
  • Las asas dobles mejoran la movilidad
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
12,7 cm
5 pulg
Tiempo de contención estático: 130 días
Aluminio
55,88 cm
22 pulg
55,88 cm
47 l