Learn More
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks
Cole-Parmer™ PolarSafe™ Cryogenic Storage Dewars with Racks safely store samples for up to 200 days without liquid nitrogen refill
Marca:  Cole-Parmer™ 4426057
Detalles adicionales : Peso : 18.14370kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16639551
  • 1675.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Recipientes Dewar de nitrógeno líquido disponibles en tamaños de 2 l a 115 l
  • La pérdida de evaporación ultrabaja mejora la protección criogénica
  • Hechos de aluminio duradero
  • Las asas dobles mejoran la movilidad
  • Garantía de vacío de 5 años
Especificaciones
Especificaciones
12,5 cm
4,875 in
Tiempo de contención estático: 76 días
Aluminio
49,53 cm
19,5 in
49,53 cm
35 l