Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtro de punto de uso
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles.
Marca:  Thermo Scientific™ 50155509
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15326945
  • 160.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.
Prefiltro 1 μm y 5 μm
  • Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
Filtros finales
  • Proteja los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
  • Normalmente se utiliza para la filtración final
Filtros estériles
  • Para la filtración final y la entrega de agua sin materia orgánica
Especificaciones
Especificaciones
20 in
Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (20 pulg) (06.5320, 06.5321, 06.5322)
3200 l/h (en D p = 0,2 bar)
Prefiltro de 5 µm (20 pulg)
Inserto de prefiltro
5 μm