Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtro de punto de uso
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles.
Marca:  Thermo Scientific™ 06.5555
Detalles adicionales : Peso : 0.32000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11347111
  • 461.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.
Prefiltros 1μ m, 5μ m
  • Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
Filtros finales
  • Proteja los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
  • Normalmente se utiliza para la filtración final
Filtros estériles
  • Para la filtración final y la entrega de agua sin materia orgánica
Especificaciones
Especificaciones
10 in
Carcasas de prefiltro, 25,40 cm (10 pulg) (06.5310, 06.5311, 06.5312)
500 l/h (en D p = 0,2 bar)
Filtro estéril de 0,2 µm (25,4 cm [10 pulg])
Inserto de filtro estéril
0,2 μm