Learn More
Thermo Scientific™ Insertos de filtro de punto de uso
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles.
Marca: Thermo Scientific™ 06.5101
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua con estos prefiltros, filtros finales y filtros estériles. Los insertos de filtro de punto de uso Thermo Scientific™ incluyen prefiltros de 10 y 20 pulgadas, filtros finales y filtros estériles para sistemas de punto de uso.
- Proteja las instalaciones y los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
- Proteja los sistemas de sustancias no disueltas en el agua
- Normalmente se utiliza para la filtración final
- Para la filtración final y la entrega de agua sin materia orgánica
Especificaciones
10 in | |
Smart2Pure | |
1000 l/h (en D p = 0,2 bar) |
Prefiltro de 1 µm (10 pulg) | |
Inserto de prefiltro | |
1 μm |