Learn More
Bohlender™ Desecador horizontal PMMA SICCO Star
Ideal para almacenar productos sensibles a la humedad con gel de sílice. El desecador horizontal Bohlender™ PMMA SICCO Star está diseñado con una puerta de ajuste hermético, un marco de aluminio reforzado y paneles transparentes.
Marca: Bohlender™ V1899-07
Detalles adicionales : Peso : 8.24000kg
Descripción
- Utiliza gel de sílice.
- La puerta de ajuste hermético protege el contenido de la contaminación atmosférica.
- El entorno controlado es ideal para almacenar materiales de referencia, muestras de biblioteca, muestras metalográficas, tabaco y muestras de ADN.
- Marco de aluminio reforzado con paneles acrílicos.
- Puerta con cierre magnético y junta de caucho circular.
- Pies de caucho antideslizante
- Higrómetro digital electrónico fácil de leer con visualización de temperatura y humedad.
- Estantes de altura variable de vidrio acrílico.
- Estantes telescópicos.
- Bandeja de desecante.
- Gel de sílice incluido.
- Barredor y rieles fabricados sin metal PA/fibra de vidrio.
- Rieles con numeración de nivel.
- Se puede equipar con hasta 13 estantes.
- Barredor y rieles fabricados sin metal PA/fibra de vidrio.
- Rieles con numeración de nivel.
Especificaciones
Transparente | |
Cabina de desecador horizontal | |
Telescópico | |
320 x 480 x 260 mm | |
480 mm | |
260 mm | |
320 mm |
PMMA | |
1 unidad | |
42 l | |
525 mm | |
340 mm | |
375 mm | |
7,0 kg |