Learn More
asecos™ Humedecedor plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
Marca: asecos™ 23135
Detalles adicionales : Peso : 0.99000kg
Descripción
- incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
- unidad de bombeo con placa de impregnación de acero inoxidable con resorte y apagallamas integrado
Especificaciones
Plunger Can | |
1 L | |
Acero inoxidable | |
132.00 mm | |
258.00 mm | |
0.99 kg |
0.3 gal. | |
Gray | |
5.20 in. | |
10.16 in. | |
2.18 lb. |