Learn More
asecos™ Humedecedor plancha de acero recubrimiento galvanizado y plastificado
Para humedecer con seguridad paños y esponjas de limpieza
Marca:  asecos™ 23134
Detalles adicionales : Peso : 1.17000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17816336
  • 100.17€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • incl. etiqueta de seguridad multilingüe para identificar el contenido
  • unidad de bombeo con placa de impregnación de acero inoxidable con resorte y apagallamas integrado
Especificaciones
Especificaciones
Plunger Can
2.5 L
Acero
178.00 mm
290.00 mm
1.17 kg
0.7 gal.
Amarillo
7.01 in.
11.42 in.
2.58 lb.