Learn More
Labcon Plug Style Caps for 12 x 75 mm Culture Tubes
Cap includes flutes to securely grip sides of tubes
Marca:  Labcon 3302-801-000-9
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16614072
  • 35.35€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 05-01-2023
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Tapón estilo enchufe con surcos
  • Tapón estilo enchufe para tubos de cultivo
  • Se ajusta a tubos de cultivo de 12 × 75 mm
  • El tapón incluye surcos para que los tubos queden bien fijados por los lados
  • Sin endotoxinas (apirógenos)
  • Resina de polietileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Polietileno
13 mm
Centrifugación; para cultivo celular y uso general en laboratorio
1000/bolsa
75 mm
Tapones para tubos
No esterilizable en autoclave
Blanco
No
1000/bolsa; 3 bolsas/caja
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
No estéril
Tubos
Certificados
Ver productos accesorios