Learn More
PLEKHA9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 17568-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16887484
  • 325.38€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 05-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
The function of PLEKHA9 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
PLEKHA9
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA8P1
PLEKHA9, Protein PLEKHA9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
231999, 500132, 51054
Antibody
IgG
Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
D3ZY60, O95397, Q80W71
Plekha8, PLEKHA8P1
PLEKHA9 Fusion Protein Ag11772
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat