Learn More
PLEKHA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 26830-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16825185
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Binds specifically to phosphatidylinositol 3,4-diphosphate (PtdIns3,4P2), but not to other phosphoinositides. May recruit other proteins to the plasma membrane.
Especificaciones
Especificaciones
PLEKHA1
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA1
PLEKHA1, TAPP 1, TAPP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
59338
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HB21
PLEKHA1
PLEKHA1 Fusion Protein Ag25285