missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PLEKHA1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 26830-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16815185

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Binds specifically to phosphatidylinositol 3,4-diphosphate (PtdIns3,4P2), but not to other phosphoinositides. May recruit other proteins to the plasma membrane.
Especificaciones

Especificaciones

PLEKHA1
Polyclonal
Unconjugated
PLEKHA1
PLEKHA1, TAPP 1, TAPP1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
59338
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9HB21
PLEKHA1
PLEKHA1 Fusion Protein Ag25285
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales