Learn More
Alambre de platino iridio, 0,127 mm de diámetro, recocido, 99,9 % (base metálica, sin metales preciosos), Thermo Scientific Chemicals
76.00€ - 289.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11364658
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
043019.BS
10 cm
76.00€
10 cm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
para ver el stock
11374658
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
043019.BW
50 cm
289.00€
50 cm
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Vacuum evaporation deposition, scanning and tunneling microscopy, corrosion resistant electrodes.Platinum-iridium wire is used in platinum jewellery, particularly watch cases. They have been used for spinnerets in the manufacture of synthetic fibres, in metrology and alloy is fabrication of metal microelectrodes. It is used in electrical stimulation of nervous tissue and electrophysiological recordings. Pt/Ir alloy has been used in mechanical and electrochemical devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Deposición de evaporación al vacío, barrido microscopía de efecto túnel, electrodos resistentes a la corrosión