Learn More
Cloruro de platino(II), 73 % Pt, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 195380050
Detalles adicionales : CAS : 10025-65-7 Peso : 0.05500kg Transport : UN number : 3260 Chem class : 8 Pack group : III
Envase | Frasco de vidrio |
---|---|
Cantidad | 5g |
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
10025-65-7 | |
Cl2Pt | |
266 | |
Platinous chloride |
Especificaciones
Platinum(II) chloride | |
Marrón a gris-verde | |
5g | |
PtCl2 | |
15,7643 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid,insoluble in alcohol and ether | |
266 | |
73% Pt | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hydrochloric acid, insoluble in alcohol and ether | |
6.0500g/mL |
10025-65-7 | |
581.0°C | |
Cl2Pt | |
02,272 | |
Platinous chloride | |
266 | |
Polvo | |
Frasco de vidrio | |
6.05 |
Seguridad y manipulación
- Platinum(II) chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.