Learn More
Platino sobre carbón activado, 10 % Pt, aprox. 50 % de humedad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10552601
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Platinum on activated carbon
Color Negro
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.08
Porcentaje de pureza 10% (Pt)
Envase Frasco de vidrio
Formulario Polvo