Learn More
Alambre de rodio 10 % peso de platino, 0,5 mm de diámetro, termopar de grado estándar ISA tipo S, Thermo Scientific Chemicals
Para termopar de grado estándar ISA tipo S
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013372.BU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum 10 wt% Rhodium wire | |
Pt:Rh; 90:10 wt% | |
25 cm | |
≈1.04g/25cm |
0.5mm (0.02 in.) dia. | |
MFCD00198186 | |
Odorless | |
Alambre, ≈1,04 g/25cm |
RUO - Para uso exclusivo en investigación