Learn More
Alambre de rodio 10 % peso de platino, 0,25 mm de diámetro, termopar de grado estándar ISA tipo S, Thermo Scientific Chemicals
Para termopar de grado estándar ISA tipo S
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 010065.BU
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11316777
  • 660.00€ / 25 cm
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Platinum 10 wt% Rhodium wire
Pt:Rh; 90:10 wt%
25 cm
Odorless
Alambre, ≈0,52 g/50cm
0.25mm (0.01 in.) dia.
MFCD00198186
Insoluble in water.
≈0.52g/50cm
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos