Learn More
Platino, 10 % en pasta de carbono activada, tipo, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052534
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
7440-06-4
Pt
195.08
MFCD00011179
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
black, platin, sponge, platinum, metal, platinum, elemental, platine, platino, metal, platin german, iv ion
23939
CHEBI:33400
platino
[Pt]
Platinum as a catalyst is used for hydrogenation of alkenes, alkynes, nitro groups. It is also used for hydrogenolysis of cyclopropanes, catalyzes oxidation of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El platino como catalizador se utiliza para la hidrogenación de alquenos, alquinos, grupos nitro. También se utiliza para la hidrogenólisis de ciclopropanos, cataliza la oxidación de alcoholes.
Solubilidad
Insoluble en agua, ácidos minerales y ácidos orgánicos. Soluble en aqua regia hirviendo (reacciona), y cianuros alcalinos fundidos (reacciona).
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes, materiales orgánicos y sustancias inflamables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Platinum
Nombre de nota 10% on activated carbon paste, Type 128M
Color Negro
Forma física Sólido
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Insoluble in water,mineral acids,and organic acids. Soluble in boiling aqua regia (reacts),and molten alkali cyanides (reacts).