Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en Y
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
Marca: Kartell™ 7046400
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Conectores de tubos planos en Y | |
4 mm | |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Y |
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
Útil para cualquier sistema de mangueras y líneas de vacío, y adecuado para productos alimenticios | |
Orificio 2,0mm |