Learn More
Saint-Gobain Plastic Sanitary Couplings
El acoplamiento sanitario con conector dentado de polipropileno Cole-Parmer™ tiene un diseño de embudo cónico para proporcionar un flujo de fluido constante.
65.50€
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12409650
|
Saint-Gobain
31512-01 |
Polipropileno |
65.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11749769
|
Saint-Gobain
31512-02 |
Polipropileno |
65.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reduces dead space and improves flow.
- Tapered funnel design provides a steady fluid flow.
- Smooth inner surface prevents particle entrapment.
- Seamless construction prevents contamination by eliminating leaks and areas of potential bacterial growth.
- Material meets USP Class VI requirements and is FDA compliant for food contact.
Especificaciones
Polipropileno |