Learn More
Cole-Parmer™ Válvula de descarga de presión para caja de guantes 800-PRV Plas-Labs™
Útil para eliminar la acumulación de presión positiva no deseada en cajas de guantes
Marca: Cole-Parmer™ 34749-68
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Válvula de descarga acrílica.
- Características de 3,17 mm (1/8 pulgadas) Puertos NPT de entrada y salida de acero inoxidable.
- El aire de escape puede dirigirse lejos de los operadores mediante una manguera conectada al puerto de salida.
Especificaciones
Válvula de descarga de presión para caja de guantes, NPT de 3,17 mm (1/8 pulgadas) de acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
NPT de 6,35 mm (1/8 pulgadas) | |
1 pulg |
NPT(macho) × NPT(hembra) | |
1 pulg | |
NPT(F) de 1/8 pulg | |
2 pulg |