Learn More
Motic™ Objetivo plano de fase CCIS™ EC-H, fase negativa
Click to view available options
Potencia de aumento:
100X.
10X
20X.
40X.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con microscopios de la serie BA
- Fase del plano EC-H
- Fase negativa
- Aumentos/aberturas numéricas disponibles:
- 10X/0,25 (WD=17,4mm)
- 20X/0,45 (WD=0,9mm)
- 40X/0,65/S (WD=0,5 mm)
- 100X/1,25/S-Oil (WD=0,15 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Plan acromático de fase, fase negativa, CCIS |
| Campo de visión | Fase del plano EC-H |
| Distancia de enfoque | 17,4 mm WD |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de la serie BA |
| Potencia de aumento | 10X |
| Abertura numérica | 0,25 |
| Cantidad | 1 unidad |