Learn More
Motic™ Objetivo plano de fase acromática CCIS™ LWD
Descripción
- Objetivo plano de fase acromática
- Tecnología CCIS™: sistema infinito con corrección de color
- Ampliación: 40X
- Abertura numérica: 0,5mm
- Distancia de trabajo: 3,0mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Objetivo Plan Acromático de fase, CCIS |
| Campo de visión | Plano de fase LWD |
| Distancia de enfoque | 3,0 mm WD |
| Potencia de aumento | 40X. |
| Abertura numérica | 0,5 |
| Cantidad | 1 unidad |