Learn More
Welch™ Indicador de vacío digital modelo PIZA 101
Marca: Welch™ 600071
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Especificaciones
Sensor y cable de 1 m | |
de 0 a 60°C | |
De 1 a 1050 mbar |
250g | |
Indicador de vacío digital |