missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AHN biotechnologie pipet4u™ pro Single-channel Variable-volume Pipette
Comfortable, accurate, reliable, and autoclavable pipette.
Marca: AHN biotechnologie 8-108-20-9
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Descripción
- Pipeteo cómodo y sin esfuerzo / diseño del mango fácil de usar con agarre suave para un manejo cómodo que evita el estrés de la mano / peso ligero / la baja fuerza del émbolo minimiza las RSI (lesiones por esfuerzo repetitivo).
- Fácil identificación - Código de colores acoplable.
- Durabilidad - El cono de la punta demuestra una alta dureza mecánica y una gran resistencia química.
- Estabilidad de la calibración - Incluso después de múltiples autoclaves, no es necesario recalibrar.
- Precisión y fiabilidad - Opción de pipeteo inverso para una aspiración y dispensación precisa y fiable de líquidos viscosos / la innovadora empuñadura suave evita la transferencia de calor a los componentes internos, asegurando un funcionamiento preciso de la pipeta / el mecanismo de bloqueo del contador de las pipetas de volumen variable evita los cambios de volumen durante el pipeteo / el sistema de soplado permite dispensar la última gota.
- Manipulación estéril - Pipeta totalmente esterilizable en autoclave (con vapor a 121 °C / 15 min).
- Facilidad de mantenimiento y ajuste - Con la herramienta de desmontaje y calibración incluida.
Especificaciones
0,6-3,0% | |
Esterilizable en autoclave | |
1 | |
Estéril | |
De 2,0 a 10 ml | |
0,20-0,60% |
DIN EN ISO 8655-1, DIN EN ISO 8655-2, DIN EN ISO 8655-6, Directiva de la UE 98/79/E | |
Varios | |
Pipet4u™ | |
Pipeta | |
0,1 mL | |
2 años |