Learn More
Thermo Scientific™ PIPES, 98,5+ %, para bioquímica
Marca:  Thermo Scientific™ 172611000
Detalles adicionales : CAS : 5625-37-6 Peso : 0.15000kg
Código de producto. 10062200
  • 87.05€ / 100 g
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
(0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell), (0.1M in 0.1M NaOH) (1 cm cell) at 0nm, 0.04 max. at 280nm, 0.05 max. at 260nm
(0.1M in 0.1M NaOH) (1cm cell)
98.5+%
1, 4-Piperazinebis(ethanesulfonic acid)
C1CN(CCN1CCS(=O)(=O)O)CCS(=O)(=O)O
302.36
Blanco
302.35
≥98.50%
100g
15ppm max.
0.5% max.
PIPES
5625-37-6
C8H18N2O6S2
IHPYMWDTONKSCO-UHFFFAOYSA-N
2-[4-(2-sulfonilo)piperazin-1-il]ácido etanosulfónico
79723
CHEBI:44933
Polvo microcristalino
Bioquímica
Authentic
5ppm max.
Frasco de plástico
Videos
SDS Documentos