Learn More
OHAUS™ Pioneer™ Semi-Micro
El PX5 tiene un precio asequible y está diseñado intuitivamente para un funcionamiento inteligente con una pantalla de segunda línea para obtener información adicional y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Marca: OHAUS™ 30478197
Detalles adicionales : Peso : 4.50000kg
Descripción
- La PX5 ofrece una alta precisión y repetibilidad para aplicaciones de pesaje esenciales en entornos de laboratorio, industriales y educativos a un precio asequible.
- Con una carcasa inferior de metal fundido, una bandeja secundaria y un plato de pesaje de acero inoxidable, la PX5 cuenta con una estructura robusta para un uso versátil y a largo plazo.
- La PX5 dispone de una pantalla secundaria para proporcionar información u orientación adicionales, una barra de extracción estática para un esmerilado cómodo y conectividad USB y RS232 para facilitar la comunicación.
Especificaciones
InCal™ - Semiautomático | |
82,00, 220,00 g | |
0,010000, 0,100000 mg | |
0,000100 g | |
0,020000 mg, 0,100000 mg | |
50 g, OIML E2 o ASTM CL 1 | |
321 x 209 x 309 mm |
RS232 y dispositivo USB (incluidos); salida de datos GLP/GMP con reloj en tiempo real (excepto la versión estadounidense) | |
LCD retroiluminado, pantalla de segunda línea para información adicional o guía (matriz de puntos) | |
inglés (US), francés, alemán, italiano, español (MX), polaco, español | |
PX225D | |
10,000 s | |
Quilate, Custom, Grano, Gramo, Tael de Hong Kong, Kilogramo, Mesghal, Miligramo, Momme, Newton, Onza, Onza Troy, Pennyweight, Libra, Tael de Singapur, Tical, Tola | |
4,500 kg |