Learn More
Novus Biologicals™ PINK1 Protein
Código de producto. 18556151 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
18556151 0,5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 18556151 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor NBP1724810.5mg
Highly purified. Generating reliable and reproducible results.
An un-tagged denatured recombinant protein corresponding to the amino acids 156-507 of Human PINK1 The Recombinant Human PINK1 Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human PINK1 Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso NP_115785
Concentración 1 mg/mL
Para utilizar con (aplicación) SDS-PAGE
Formulación 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 1M Urea, 5% Glycerol.
ID de gen (Entrez) 65018
Peso molecular 37.9kDa
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 0,5 mg
Fuente Recombinant human PINK protein was expressed in E. coli
Inmunógeno PINK1, 156-507 aa, Human, E. coli (NP_115785).
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Estado normativo RUO
Nombre común PINK1
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >90%