Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-NHS-LC-Biotin
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de alta calidad de este famoso reactivo de biotinilación reactivo a la amina.
Marca: Thermo Scientific™ PG82076
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con la sulfo-NHS-LC-biotina de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de máxima calidad de este famoso reactivo de biotinilación reactivo a la amina, especialmente caracterizado.
La sulfo-NHS-LC-biotina de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este famoso reactivo de biotinilación reactivo a la amina, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, la sulfo- NHS-LC-biotina de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: (a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, (b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, (c) amplia retención de muestras de lotes y (d) notificación de control de cambios. La sulfo-NHS-LC-biotina es un reactivo de biotinilación soluble en agua y de longitud intermedia para el marcado de anticuerpos, proteínas y otras moléculas que tienen aminas primarias. El marcado específico de proteínas de la superficie celular es otra aplicación común de estos reactivos exclusivos solubles en agua que no permean las membranas.
Características destacadas:- Sulfo-NHS-LC-biotina: popular reactivo de biotinilación reactivo a la amina para el marcado de anticuerpos
- Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
- Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Especificaciones
Sulfo-NHS-LC-biotina | |
Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. | |
Impenetrable en células | |
Éster activo, sucinimidilo éster, éster Sulfo-NHS | |
Biotina | |
Biotinas y análogos |
1 g | |
Pierce™ | |
Amina | |
DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido), agua | |
Longitud media |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.