Learn More
Thermo Scientific™ LC-SDA (NHS-LC-Diazirine) (succinimidyl 6-(4,4'-azipentanamido)hexanoate)
De muy corto a longitud media (de 3,9 a 13,5 A), entrecruzadores de amina a cualquiera; grupos reactivos NHS-éster y diazirina; fotoactivo con luz UV (Amax de 330 a 370 nm).
Marca: Thermo Scientific™ 26168
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Los entrecruzadores NHS-Diazirina Thermo Scientific™ Pierce combinan pruebas químicas de fotoacción basadas en ésteres NHS y diazirina con moléculas conjugadas que contienen aminas con casi cualquier otro grupo funcional mediante la activación de luz UV de onda larga.
Los reactivos de diazirina (SDA) de éster de succinimidil son una nueva clase de entrecruzadores que combinan química reactiva a la amina probada con una fotoquímica basada en diazirina innovadora y eficiente para conjugar moléculas que contienen aminas a casi cualquier otro grupo funcional. Los entrecruzadores SDA incluyen seis compuestos que difieren en las longitudes del brazo espaciador, la capacidad de dividir las proteínas entrecruzadas y la presencia o ausencia de un grupo cargado para la permeabilidad de la membrana. El entrecruzamiento de proteínas es una técnica importante que se utiliza para entender la estructura de las proteínas y para estabilizar las interacciones proteína-proteína. Los reactivos SDA Thermo Scientific amplían la eficacia y la gama de interacciones que se pueden explorar mediante este enfoque.Características destacadas:
Versátil - diferentes derivados de diazirina reactivos a la amina capturan interacciones de proteínas específicas de las interacciones o de la superficie celular
Controlable - el entrecruzamiento químico de dos pasos se activa usando Lámparas de laboratorio UV comunes
Reversible - Los espaciadores que contienen disulfuro permiten el espaciado mediante agentes reductores
Fácil: Los reactivos son fotoestables en condiciones de iluminación de laboratorio típicas así que no hay necesidad de realizar experimentos en la oscuridad
Mejor que las azidas de arilo - el grupo fotorreactivo de diazirina tiene mejor fotoestabilidad y se activa de forma más eficiente con luz UV de onda larga
Especificaciones
Amina no selectiva | |
LC-SDA | |
No | |
Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C, protegido de la luz y la humedad. | |
Ambiente | |
Etiqueta química | |
Éster NHS, Diazirina | |
Sólido | |
DMF, DMSO | |
No |
No | |
338.36 | |
12,5 Å | |
Sí | |
Pierce™ | |
Heterobifuncionales | |
Medio (de 10 a 30 Å) | |
50 mg | |
Estándar | |
Entrecruzador |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.