Learn More
Invitrogen™ Proteína NeutrAvidin, DyLight™ 594
proteína
Marca: Invitrogen™ 22842
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
Descripción
Proteína NeutrAvidin, conjugado DyLight 594, 22842, de Invitrogen, 22842, de Invitrogen. Reactividad de las especies: ; Aplicaciones: ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot.
La avidina es una glicoproteína que se encuentra en la clara de huevo y tejidos de aves, reptiles y anfibios. La proteína de unión a biotina contiene cuatro subunidades idénticas, con una masa combinada de 67.000-68.000 daltons. Eliminar la glicosilación la avidina produce una proteína NeutrAvidin con una masa de 60.000 daltons. La unión a lectina basada en carbohidratos se reduce a niveles indetectables, sin embargo, se retiene la afinidad a la biotina. La proteína NeutrAvidin ofrece las ventajas de un pI neutro para minimizar la adsorción inespecífica, junto con residuos de lisina que quedan disponibles para la obtención de derivados u otra conjugación personalizada. La proteína NeutrAvidin produce la unión inespecífica más baja entre las proteínas de unión a biotina conocidas. La actividad específica de unión a biotina es aproximadamente de 14 ug/mg de proteína, que está cerca de la actividad máxima teórica. 22842 contiene 1 ml de proteína en líquido de color magenta con una concentración de 1 mg/ml.Especificaciones
1mg/mL | |
Etiqueta | |
7.2 | |
RUO | |
Líquido | |
purificado | |
NeutrAvidin |
DyLight 594 | |
PBS con BSA al 1 % y ácida sódica al 0,02 %; pH 7,2 | |
1mL | |
de 4 °C | |
ELISA, inmunocitoquímica, inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, inmunoprecipitación, western blot | |
N/D |